Merck
CC080
Human Vitronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinónimos:
S-protein
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Vitronectina, proteína humana purificada,
biological source
human
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
1 μg/mL (cell attachment assays)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
La vitronectina (proteína S) es una proteína plasmática y de la matriz extracelular multifuncional con actividad definida en la adhesión celular, la trombosis, la activación del complemento, la fibrinólisis, la inflamación y la adhesión plaquetaria. La vitronectina se une a otras macromoléculas y participa en circuitos reguladores para controlar esos procesos. Algunas macromoléculas diana que interactúan con la vitronectina son la heparina, la PAI-1, proteasas como la trombina y el activador del plasminógeno de tipo urocinasa (uPA), complejos inhibidor de proteasa de serina-proteasas, el receptor de uPA y una subclase de receptores de integrina en la superficie de las células. La vitronectina se aplica también como un recubrimiento fino en superficies de cultivo de tejidos, lo que es útil para promover la unión celular, la propagación, la proliferación y la diferenciación de muchas células sanas y neoplásicas, y para estudiar la migración celular.
Origen del producto: plasma humano; ha dado negativo para anticuerpos contra HBsAg y VIH.
PROPIEDADES:
Se une a la heparina. Activo en la fijación celular de células MG63.
Application
Adecuado para ELISA, inmunización, ensayos de fijación celular y electroforesis.
Physical form
Líquido en fosfato sódico 50 mM, NaCl 100 mM, pH 7,4, sin conservantes.
Preparation Note
Estable 12 meses a -70°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Dos bandas a 65 kDa y 75 kDa en SDS-PAGE.
Other Notes
Sustituye a: 08-126
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2