Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
380 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
0.7 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Los discos fibrosos de filtración Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y pueden esterilizarse con EO, radiación gamma o en autoclave(121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina ligante:
Los filtros Millipore con resina ligante tienen una resistencia a la humedad superior y son excelentes para análisis cualitativos y prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan mucho para clarificación de disoluciones acuosas.
Tipo AP15
•Menor capacidad de retención de la suciedad
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Menor contención, mayor capacidad de retención de la suciedad que los filtros AP15
•Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
•Se utilizan por delante de los filtros AP15, para protegerlos
Tipo AP25
•El grosor añadido produce la misma contención y una capacidad de retención de la suciedad mayor que los AP20
•Prefiltro recomendado para los filtros de 0,9 a 8 µm, en especial para los líquidos proteináceos y muy contaminados
•Se utilizan por delante de los filtros de tipo AP15, para protegerlos
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por consiguiente, pueden utilizarse en análisis gravimétricos así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a caudales elevados
•Recomendados para controlar las aguas residuales y recoger las partículas suspendidas en gases (por ejemplo el humo de las chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (recolección de células y filtración de proteínas o precipitados de ácidos nucleicos)
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando están húmedos y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Tipo APFC
•Mayor retención, en especial para la eliminación de partículas finas y microorganismos, que los filtros de tipo APFA
•Uso para determinación de sólidos suspendidos totales en el agua potable
•Uso para filtración de proteínas o ácidos nucleicos de precipitados con ácido tricloroacético (TCA) y para recolección de células y microorganismos
Tipo APFD
•Filtro grueso con flujo elevado y retención baja
•Uso para clarificación de suspensiones que contengan partículas superiores a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso para filtración de precipitados extremadamente finos como los precipitados de proteínas, ácidos nucleicos o suero
•Recomendados para el método USEPA 1311 para análisis mediante TCLP
Tipo AP40
•Recomendados para los Métodos estándar para sólidos suspendidos totales 2540D
•Recomendados para el método USEPA 1311 para el análisis mediante TCLP
•Mantiene la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se incinera a 550 °C (1022 F) después de la filtración de la muestra
•Recomendados para la determinación de materia volátil suspendida en las agua residuales y los efluentes industriales
Application
- Filtración de precipitados extremadamente finos
- Filtración de proteínas, ácidos nucleicos o precipitados séricos
- Método 1311 de la EPA para el análisis mediante TCLP
- Agua de grado para análisis de microplásticos
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, pore size 0.7 μm, hydrophilic, thickness 380 μm, pkg of 100 ea | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm | description Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic, thickness 380 μm | description Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 380 μm |
| parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| pore size 0.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 0.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 0.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 0.7 μm pore size, 90 % porosity |
| material glass fiber membrane, white filter, plain filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| packaging pkg of 100 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de fibra de vidrio, Tamaño de poro 0,7 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?