Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
6
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.4 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
Detección de IgG de ratón utilizando este anticuerpo de cabra anti-Fc de la IgG de ratón validado para utilizar en ELISA, IP y WB.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido. Amortiguador = fosfato sódico al 0,01%, NaCl 0,25 M, pH 7,6
Preparation Note
Conservar a +2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de seis meses en condiciones estériles.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón, Fc
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?