para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
83
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
mutation (Lys27Met)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
La listona H3.3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3.3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La variante histona H3.3 aumenta normalmente en la cromatina activa.
~17 kDa observados
Immunogen
Epítopo: Secuencia de la histona H3 que rodea la mutación
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia próxima al N-terminal de la histona H3.3 humana con la mutación K27M
Application
- Ensayo de inhibición de péptidos (PIA): Se evitó la detección de la banda deseada enlisado de células HEK-293 transfectadas con histona H3.3 K27M mutante mediante el pre-bloqueo de un lote representativo con el inmunógeno histonaH3.3 K27M mutante, pero no la histona H3.3 no modificada correspondiente.
- Inmunohistoquímica (IHC): un lote representativo de este anticuerpoDetectó la histona 3.3 K27M detectada en cortes de tejido de glioblastoma pediátrico. (Venneti,S., et al. (2014). Acta Neuropathol 128(5); 743-753).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-histona H3.3, mutante K27M, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (WB) e inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Subcategoría investigación
Histonas
Histonas
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la histona H3.3 con la mutación K27M.
Physical form
Inmunógeno purificado por afinidad
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de transfectantes MEF que expresan la histona H3.3 etiquetada con FLAG-HA con mutación K27M (positivas) o naturales (negativas).
Lisados de transfectantes MEF que expresan la histona H3.3 etiquetada con FLAG-HA con mutación K27M (positivas) o naturales (negativas).
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en células HEK293T transfectadas con histona H3.3 K27M.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:2 000 de un lote representativo deanticuerpo detectó la histona H3.3 K27M en células HEK-293 transfectadas con histonaH3.3 K27M mutante.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:2 000 de un lote representativo deanticuerpo detectó la histona H3.3 K27M en células HEK-293 transfectadas con histonaH3.3 K27M mutante.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1