Merck
ABC232
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, MAP1A/MAP1B LC3 A, Microtubule-associated protein 1 li
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
WB
Citations:
23
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-LC3, serum, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
General description
La LC3A se compone de una cadena pesada y múltiples subunidades de cadena ligera. La maquinaria molecular requerida para la autofagia está muy conservada en todos los eucariotas, como se ve por el alto grado de conservación de las proteínas involucradas en la formación de las membranas de los autofagosomas. Recientemente se han identificado como constituyentes esenciales de la membrana del autofagosoma la Apg8p de levadura y su homólogo de rata LC3-II como una forma procesada. Además, tanto las proteínas de la levadura como las humanas existen en dos formas modificadas producidas por una serie de modificaciones postraduccionales que incluyen una escisión C-terminal crucial después de un residuo de Gly conservado, y la forma procesada más pequeña, asociada a las membranas autofagosómicas Los resultados revelaron diferente regulación de las tres isoformas humanas de la LC3-II, lo que implica que las tres isoformas pueden tener diferentes funciones fisiológicas. Dos formas de la LC3A, las LC3-I y LC3-II, se produjeron después de la traducción en varias células. La LC3-I es citosólica, mientras que la LC3-II está unida a la membrana.
~16 kDa observados. La LC3 puede aparecer como un doblete de ~15 kDa, lo que indica la presencia LC3-I y LC3-II En algunos lisados puede aparecer una banda no caracterizada en ~ 39 y ~55 kDa.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde a la LC3 humana.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la LC3 en 10 µg de lisado de fibroblastos embrionarios de ratón y lisado de células MCF-7.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-LC3 es un anticuerpo contra la LC3 para utilizar en inmunoelectrotransferencia.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo que contiene azida sódica al 0,05%.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la LC3 en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Other Notes
Sustituye a: MABC177; MABC176
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-LC3
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1