Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
15
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ins1(24505)
Immunogen
Péptido sintético de la IDE de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
El anticuerpo anti-enzima degradadora de la insulina es un anticuerpo contra la enzima degradadora de la insulina para utilizar en WB.
Inmunoelectrotransferencia (western blotting): 1:10 000-1:20 000. El anticuerpo reconoce una proteína de ~110 kDa en lisado de tejido hepático de rata.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades neurodegenerativas
Biochem/physiol Actions
Enzima degradadora de la insulina (IDE). Se prevé que el anticuerpo reaccione también con humano y ratón debido a la homología de la secuencia del inmunógeno.
Physical form
Suero de conejo. Líquido.
Preparation Note
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Analizado
Other Notes
Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c