Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
suitability
not suitable for Western blot
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Estructura celular
un lote anterior de este anticuerpo se utilizó en ELISA a >1:200 (OD >500).
Inmunofluorescencia:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación.
Inmunohistoquímica:
dilución 1:80 para tinción inmunofluorescente de piel de ratón y tejidos hepáticos frescos congelados. El tejido fijado en acetona o metil-carnoy e incluido en parafina (piel e hígado de ratón) también es reactivo.
No se recomienda para inmunotransferencia Western.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Proteínas de la ECM
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Control positivo: Riñón, músculo, tendón, bazo, hígado de ratón. Control negativo: Neuronas/glía.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description clone COL-94, ascites fluid |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunofluorescence: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunofluorescence: 1:100-1:500, ELISA: 1:5000 | technique(s) immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of human tissue, dot blot: suitable, microarray: suitable, indirect ELISA: suitable |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?