Saltar a
AB5543
Anticuerpo anti-MAP2
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinónimos:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-MAP2, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Map2(25595)
General description
Reconoce un doblete de ~280 kDa y un doblete de ~70 kDa.
Immunogen
MAP2 de cerebro bovino purificada
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-MAP2 es un anticuerpo contra MAP2 para utilizar en IC, IH y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:5 000-1:10 000 utilizando ECL. Reconoce un doblete de ~280 kDa y un doblete de ~70 kDa.
Inmunohistoquímica en cortes de tejido congelados: El fijador sugerido es paraformaldehído al 4 % (1-10 minutos) seguido de 5 minutos en metanol a -20°C.
Inmunocitoquímica: 1:5 000 - 1:10 000 en células de cultivo de tejido fijadas durante 1-10 minutos en formol al 10% seguido de cinco minutos en metanol a -20°C.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Biochem/physiol Actions
Proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2). Se prevé que el anticuerpo reaccione con todos los mamíferos.
Physical form
IgY de pollo purificada. Líquido en PBS que contiene azida sódica 5 mM.
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificada
Preparation Note
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Positivo = corteza cerebral. Negativo = hígado o riñón.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9942AB15452MAB3418
description
Chemicon®, from chicken
description
clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
description
Chemicon®, from chicken
description
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
HM-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
species reactivity
mouse
species reactivity
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-MAP2
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)