Saltar al contenido
AB3792
Anticuerpo anti-etiqueta epíteto V5
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anticuerpo anti-V5
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
89
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
GKPIPNPLLGLDST (V5)
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
El anticuerpo anti-etiqueta epíteto V5 es un anticuerpo contra la etiqueta epíteto V5 para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia (western blot)
Inmunocitoquímica
Inmunoprecipitación
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Epítopos de identificación
Biochem/physiol Actions
Reconoce V5 (GKPIPNPLLGLDST).
Physical form
Líquido en PBS pH 7,2 con azida sódica al 0,09%.
Purificada por inmunoafinidad
Preparation Note
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Proteínas etiquetadas con V5
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)