Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
194
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La GFP es de 27 kDa Depende del peso molecular de la proteína de fusión detectada.
La proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria se utiliza como indicador fluorescente para supervisar la expresión génica en una variedad de sistemas celulares, incluidos organismos vivos y tejidos fijados. A diferencia de otros reporteros bioluminiscentes, la GFP emite fluorescencia en ausencia de sustratos, cofactores u otras proteínas intrínsecas o extrínsecas. La GFP purificada es un monómero de 27 kDa compuesto por 238 aminoácidos y emite luz verde (emisión máxima a 509 nm) cuando es excitada con luz azul o UV.
Immunogen
GFP nativa muy purificada de Aequorea victoria.
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Etiquetas de epítopo y uso general
Este anticuerpo anti-proteína fluorescente verde está validado para utilizar en ELISA, IC, IH, WB para la detección de la proteína fluorescente verde.
Inmunotransferencia Western:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en WB
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:2000 - 1:10 000 de un lote anterior en enzimoinmunoanálisis de adsorción.
Inmunohistoquímica: Mientras que el AB3080 se ha adsorbido a proteínas de E. coli, la mayoría de los anticuerpos secundarios no lo han hecho. Para reducir la probabilidad de reactividad con E. coli a partir de un anticuerpo secundario, sugerimos el uso de los anticuerpos secundarios muy purificados de Millipore en sistemas de detección indirecta.
Inmunocitoquímica:
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en WB
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:2000 - 1:10 000 de un lote anterior en enzimoinmunoanálisis de adsorción.
Inmunohistoquímica: Mientras que el AB3080 se ha adsorbido a proteínas de E. coli, la mayoría de los anticuerpos secundarios no lo han hecho. Para reducir la probabilidad de reactividad con E. coli a partir de un anticuerpo secundario, sugerimos el uso de los anticuerpos secundarios muy purificados de Millipore en sistemas de detección indirecta.
Inmunocitoquímica:
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Etiquetas de epítopo
Etiquetas de epítopo
Biochem/physiol Actions
El AB3080 está producido contra la GFP nativa muy purificada de Aequorea victoria. Es reactivo con GFP de fuentes nativas y recombinantes. Mientras que otros anticuerpos comerciales contra la GFP suelen demostrar una fuerte reactividad con E. coli, el anticuerpo AB3080 contra la GFP se ha purificado mediante cromatografía de proteína A, seguida de una amplia adsorción contra células enteras de la cepa BL21 de E. coli, lo que les proporciona una reactividad cruzada mínima con E. coli.
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón Tris 10 mM, pH 7,2 con azida sódica al 0,01 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Proteína de fusión GFP expresada en células
Células RENCX
Proteína de fusión GFP expresada en células
Células RENCX
Evaluada habitualmente por inmunocitoquímica en células RENCX.
Análisis inmunocitoquímico: Análisis fluorescente confocal de la GFP expresada constitutivamente en RENCX utilizando este lote de pAB de conejo anti-GFP (rojo). El verde indica la GFP expresada.
Análisis inmunocitoquímico: Análisis fluorescente confocal de la GFP expresada constitutivamente en RENCX utilizando este lote de pAB de conejo anti-GFP (rojo). El verde indica la GFP expresada.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-proteína fluorescente verde
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c