Merck
AB3000
Anticuerpo anti-receptor IP3 tipo II
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
17
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, hamster, human, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR2(3709)
Immunogen
Péptido sintético que corresponde al carboxi terminal del receptor tipo II de rata
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-receptor IP3 de tipo II detecta el nivel del receptor IP3 de tipo II y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IF, IH, IP y WB.
Inmunotransferencia Western: 1:50 - 1:100 (detecta una banda de 260 kDa)
Inmunofluorescencia: 1:10 - 1:20
Inmunoprecipitación
Inmunocitoquímica: Se sabe que da reactividad positiva en las líneas celulares AR4-2J, HL-60, COS-I, HEK-293 y RBL-2H3.
Inmunohistoquímica: Los fijadores paraformaldehído o metanol son efectivos.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo de conejo anti-receptor tipo II del inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3R) se dirige contra un péptido sintético que corresponde al carboxi terminal del receptor de tipo II de rata. El anticuerpo es reactivo con el IP3R tipo II de rata, ratón, humano, hámster y mono.
Physical form
Péptido inmunógeno purificado por afinidad frente a inmovilizado. Líquido en tampón PBS, que contiene BSA al 0,05 %, glicerol al 10 % y azida sódica al 0,005 %. Atención: La azida sódica es peligrosa. MSDS a disposición de los interesados.
Preparation Note
Conservar congelado a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2