Saltar a
AB1871
Anticuerpo anti-caspasa 1
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
ICE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
29
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP1(834)
mouse ... Casp1(12362)
rat ... Casp1(25166)
General description
La caspasa-1 (ICE, enzima conversora de la interleucina-1b) es la caspasa de mamíferos responsable de la conversión proteolítica de las proformas de la interleucina-1b y la IL-18 en citocinas activas. Igual que otras caspasas, la misma caspasa-1 es sintetizada como una proenzima que es hidrolizada durante su activación en subunidades grande (20 kDa) y pequeña (10 kDa).
Application
Este anticuerpo anti-caspasa 1 está validado para ser utilizado en IF, IP y WB para la detección de la caspasa 1.
Inmunotransferencia Western: 1-4 μg/ml
Inmunoprecipitación: 4- 8 μg/ml
Inmunofluorescencia: 10-20 μg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Biochem/physiol Actions
El AB1871 reconoce la procaspasa-1 de 45 kDa, así como la caspasa-1 de 20 kDa obtenida por escisión.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS pH 7,2 con 50 % de glicerol, BSA al 1 % y azida sódica al 0,02%.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PRS3459PRS3463C1354
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using mouse EL4 cell extracts., immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P29466
UniProt accession no.
P29466
UniProt accession no.
P29466
UniProt accession no.
P70343
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-caspasa 1
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2