Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
PTFE tube, stainless steel coating
feature
self-closing
tube L
80 cm
fitting
for rapid action connector
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Different environments and individual customer applications require special withdrawal options. Optimized nozzles are available for each special application, e.g. withdrawal inside a fume hood with a flexible filling nozzle while the barrel is installed inside a safety cabinet. This filling nozzle consists of 9.67100.1090 Filling nozzle and 9.67100.9052 Stainless steel coated PTFE-tube, length 80 cm.
self-closing, with stainless steel-coated PTFE-tube (80 cm) and rapid action connector
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?