Merck
8.53067
Boc-His(Boc)-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-His(Boc)-OH . DCHA, N-α-N-im-di-t.-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25N3O6 · xC12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
355.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
250-764-6
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H25N3O6.C12H23N/c1-15(2,3)24-13(22)18-11(12(20)21)7-10-8-19(9-17-10)14(23)25-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8-9,11H,7H2,1-6H3,(H,18,22)(H,20,21);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
InChI key
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
General description
A protected histidine derivative for only the critical coupling step in Boc SPPS. After coupling the two Boc-groups are cleaved simultaneously by TFA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1.5 in methanol): +24.0 - +29.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0124
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)