Merck
8.53049
Boc-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Cys(Acm)-OH, N-α-t.-Boc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
292.35
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
243-267-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CNC(=O)C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N2O5S/c1-7(14)12-6-19-5-8(9(15)16)13-10(17)18-11(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
HLCTYBOTPCIHTG-QMMMGPOBSA-N
General description
Building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): -37.5 - -32.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0042
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)