Merck
8.53047
Boc-Ile-OH . 0.5 H2O
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Ile-OH . 0.5 H₂O, N-α-t.-Boc-L-isoleucine hemihydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4 · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t7-,8-;/m0./s1
InChI key
YLYHCKPXZULAEG-WSZWBAFRSA-N
General description
Standard building block for introduction of isoleucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): +1.0 - +3.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clear soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0032
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)