Merck
8.52075
Fmoc-Orn(Mtt)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Orn(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-δ-4-methyltrityl-L-ornithine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H38N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
610.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C40H38N2O4/c1-28-22-24-31(25-23-28)40(29-13-4-2-5-14-29,30-15-6-3-7-16-30)41-26-12-21-37(38(43)44)42-39(45)46-27-36-34-19-10-8-17-32(34)33-18-9-11-20-35(33)36/h2-11,13-20,22-25,36-37,41H,12,21,26-27H2,1H3,(H,42,45)(H,43,44)/t37-/m0/s1
InChI key
RRYSGISHZIBOJC-QNGWXLTQSA-N
General description
The side-chain Mtt group can be selectively removed with 1% TFA in DCM [1,2,3] or DCM/HFIP/TFE/TES (6.5:2:1:0.5) [4], making this an excellent derivative for the synthesis by Fmoc SPPS of branched peptides, peptides modified at the ornithine side-chain [4,5], for the construction of templates and multifunctionalized resins for combinatorial synthesis [6].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4] K. Barlos, personal communication.
[5] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1168
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)