Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
H4BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
104.84
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
237-531-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38120126
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?