Merck
8.22040
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(CH3)C6H4N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-805-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
oil
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
oil
autoignition temp.
425 °C
potency
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
transition temp
flash point 76 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
  • C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract,Blood
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials