8.22033
Dimethylamine
(40% aqueous solution) for synthesis
Sinónimos:
Dimethylamine solution
About This Item
presión de vapor
263 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
415 °C
potencia
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
temperatura de transición
flash point -18.5 °C
densidad
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
- Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-1.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-18.5 °C