Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-081-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
bp
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzimidazole
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?