Documentos clave
8.20978
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Diphenyl ether, Phenyl ether, Diphenyl oxide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
202-981-2
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98.0% (GC)
bp:
259 °C/1013 hPa
presión de vapor:
0.05 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.05 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
610 °C
potencia
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-1.5 % (v/v)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
24-27 °C
temperatura de transición
flash point 115 °C
solubilidad
0.018 g/L
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup