Merck
8.20872
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
178.05
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-627-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98-101% (perchloric acid titration)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98-101% (perchloric acid titration)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)