Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-077-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
transition temp
flash point 200 °C
solubility
2 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isatin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?