Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
210-109-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥89.0% (GC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥89.0% (GC)
form
powder
mp
129-132 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?