Merck
8.20665
1,4-Butanesultone
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
216-647-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
153 °C/19 hPa
mp
12.5-15.0 °C
transition temp
flash point 154 °C
solubility
54 g/L (decomposition)
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChI key
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Butanesultone
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
309.2 °F
Punto de inflamación (°C)
154 °C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)