Merck
8.20582
Bovine Transferrin Iron Poor (APO)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
bovine
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
shelf life
48 mo.
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Product Source: Bovine; Adult Bovine Serum
Preparation Note
refrigerated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Transferrin Iron Poor (APO)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)