Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-(F)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
111.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-478-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoroaniline
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
target_organs
Blood,hematopoietic system
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?