Saltar al contenido
8.20118
trans-Azobenzene
for synthesis
Sinónimos:
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5N=NC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
UNSPSC Code:
12352124
EC Index Number:
203-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.00048 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
1.203 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.0 °C - closed cup
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)