Merck
8.18872
2-Methoxyethylamine
for synthesis
Sinónimos:
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-712-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
potency
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3-16.10 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
95 °C/1013 hPa
mp
-82 °C
transition temp
flash point 12 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyethylamine
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
53.6 °F
Punto de inflamación (°C)
12 °C
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)