8.18455
Eugenol
for synthesis
Sinónimos:
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
About This Item
presión de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
252 °C/1013 hPa
mp
-9.2 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clave InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
124 °C - closed cup