Saltar al contenido
Merck

8.18244

Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate

Sinónimos:

Tetrabutylammonium tetrafluoroborate

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas

Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
12352101
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle


form

crystals

Quality Segment



Pictogramas

CorrosionExclamation mark

Palabra de advertencia

Danger

Códigos de peligro

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Órganos diana

Respiratory system

Clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Punto de inflamación (°F)

No data available

Punto de inflamación (°C)

No data available



Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos