Saltar al contenido
8.16100
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
Sinónimos:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7Cl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
289.54
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
222-182-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
potency
3700 mg/kg LD50, oral (Rat), 9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
solubility
0.01 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)