Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10
Número CAS:
Peso molecular:
70.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
247-975-0
NACRES:
NA.22
Assay:
83.0-88.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
513 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
83.0-88.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
1000-1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.29 cSt(20 °C)
mp
-134 °C
transition temp
flash point -45 °C
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(C)C(=C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Palladium-Catalyzed Pentenylation of Indoles: A study demonstrated the use of 2-Methyl-2-butene in palladium-catalyzed intermolecular dehydrogenative pentenylation of indoles, offering a novel pathway in synthetic chemistry for creating complex molecules (Zhang et al., 2024).
- Asynchronous Concerted Mechanism: Research explored an asynchronous concerted mechanism in Lewis acid-mediated carbonyl-olefin [2+2] cycloaddition involving 2-Methyl-2-butene, providing insights into reaction dynamics and stereochemical outcomes in organic synthesis (Li et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): 83.0 - 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.658 - 0.663
2-Methyl-1-buten (GC, area%): 12.0 - 17.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.658 - 0.663
2-Methyl-1-buten (GC, area%): 12.0 - 17.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Danger
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
-49.0 °F
Punto de inflamación (°C)
-45 °C
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?