Saltar al contenido
8.14729
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
Sinónimos:
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5KO5S
Número CAS:
Peso molecular:
228.26
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
244-584-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mp
250-251 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI key
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)