Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
209-967-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solid
potency
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Blood
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?