Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
207-330-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
88 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
70 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
70 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
3536 mg/kg LD50, oral (Rat), >16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
transition temp
flash point -6 °C
solubility
91 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde diethyl acetal
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup