Saltar a
8.10595
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5NaO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
164.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-285-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
potency
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.207081.0660963705
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
potency
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
920 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c