Merck
8.08653
Triphenylarsine
for synthesis
Sinónimos:
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H5)3As
Número CAS:
Peso molecular:
306.23
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
210-032-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
59-61 °C
transition temp
flash point 265 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenylarsine
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)