Saltar al contenido
8.08384
DL-Tropic acid
for synthesis
Sinónimos:
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-465-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
115-118 °C
solubility
20 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)