Saltar al contenido
8.07679
Styrene
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-851-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-8.9 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 31 °C
solubility
0.24 g/L
density
0.906 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised) for synthesis
Application
Styrene (stabilised) for synthesis. CAS 100-42-5, EC Number 202-851-5, chemical formula C₆H₅CHCH₂.
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 25.6 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.905 - 0.907Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Styrene
signalword
Danger
target_organs
hearing organs, Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)