Documentos clave
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
Sinónimos:
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHSH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
200-861-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
331 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosidad cinemática
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp
-130.5 °C
temperatura de transición
flash point -31 °C
densidad
0.813 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Propanethiol, also known as isopropyl mercaptan, is an organosulfur compound. The presence of the thiol group imparts significant nucleophilicity to the molecule, enabling it to participate in a variety of chemical reactions, including nucleophilic substitution. It serves as a precursor for synthesis of sulfur-containing compounds including thiol derivatives, thioethers, and disulfides. Additionally, it functions as a chain transfer agent in radical polymerization in the synthesis of polymers.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup