Merck
8.07347
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Sinónimos:
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl4Pt
Número CAS:
Peso molecular:
336.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-645-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38191307
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
Solubility:
587 g/L
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
potency
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubility
587 g/L
density
4.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI key
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum(IV) chloride (57.5% Pt)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials