Saltar al contenido
8.07339
Platinum/charcoal activated
10% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Quality Segment
autoignition temp.
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
250 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)