Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H3(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
906806
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
163-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.
Application
- Mesitylene is used as a:
- building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.
- ligand in organometallic reactions
- developer for photo patternable silicones
- precursor to prepare a variety of fine chemicals
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mesitylene
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
122.0 °F
Punto de inflamación (°C)
50 °C
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?