Merck
8.03539
Dibutyltin oxide
for synthesis
Sinónimos:
Dibutyltin oxide, Dibutyloxostannane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
Número CAS:
Peso molecular:
248.94
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
212-449-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
525 °C
potency
487 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C (decomposes)
solubility
0.004 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650‑750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Danger
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órganos diana
Immune system, thymus
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)