Merck
8.03501
1,12-Dodecanediol
for synthesis
Sinónimos:
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO(CH2)12OH
Número CAS:
Peso molecular:
202.33
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
227-133-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
transition temp
flash point 176 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI key
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,12-Dodecanediol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F - closed cup
flash_point_c
176.00 °C - closed cup