Saltar a
8.03463
1-Decanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-956-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
254 °C
potency
4720 mg/kg LD50, oral (Rat), 3560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.7 % (v/v)
bp
220-235 °C/1013 hPa
mp
5-7 °C
transition temp
flash point 95 °C (DIN 51758)
density
0.8 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of fuel properties: 1-Decanol is used as a cosolvent in diesel-methanol blends to improve combustion, emission, and stability characteristics, offering potential enhancements for biofuel applications (El-Seesy et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.830
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
95 °C - Pensky-Martens closed cup