Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3CH(OH)CH2]2NH
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-820-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
290 °C
potency
4765 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
40.0-48.0 °C
transition temp
flash point 135 °C
solubility
870 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?