Merck
8.03038
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-052-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
503 °C
potency
353 mg/kg LD50, oral (Rat), 4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.3 % (v/v)
kinematic viscosity
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21C(C3CC2C=C3)C=CC1
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
InChI key
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclopentadiene
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Punto de inflamación (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)